安全性情報
1.93227
Supelco
Potassium fluoride
for analysis EMPARTA® ACS
別名:
Potassium fluoride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
FK
CAS番号:
分子量:
58.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
グレード
ACS reagent
保管温度
room temp
SMILES記法
[K+].[F-]
InChI
1S/FH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1932270521:
IN2RCMP193227:
1932270500:
試験成績書(COA)