安全性情報
1.93102
Supelco
Sodium hydroxide
pellets (low chloride), for analysis EMPARTA® ACS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352316
product name
Sodium hydroxide pellets (low chloride), for analysis EMPARTA® ACS
グレード
ACS reagent
製品種目
EMPARTA®
アッセイ
99%
形状
solid
pH
> 14 (20 °C, 100 g/L)
bp
1,390 °C/1,013 hPa
mp
318  °C
溶解性
water: soluble 1,090 g/L at 20 °C
密度
2.13 g/cm3 at 20 °C
微量陰イオン
chloride (Cl-): 0.005%
phosphate (PO43-): 0.001%
sulfate (SO42-): 0.003%
微量陽イオン
Ca: 0.005%
Fe: 0.001%
K: 0.05%
Mg: 0.002%
N: 0.001%
Ni: 0.001%
heavy metals (as Pb): 0.002%
保管温度
20-25°C
SMILES記法
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI Key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
包装
1.93102.0521: 500G, Minimum order quantity: 20
法的情報
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1931025021:
IN2RCMS193102:
1931025000:
1931020500:
1931029050:
1931020521:
1931029051:
試験成績書(COA)