Merck
1.93022
Supelco
ホスホモリブデン酸 水和物
for analysis EMPARTA® ACS
別名:
モリブドリン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H3[P(Mo3O10)4] · xH2O
CAS番号:
分子量:
1825.25 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352301
グレード
ACS reagent
密度
1.62 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
room temp
SMILES記法
O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.OP(O)(O)=O
InChI
1S/12Mo.H3O4P.H2O.36O/c;;;;;;;;;;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;;(H3,1,2,3,4);1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
InChI Key
PDDXOPNEMCREGN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
分子電池においてカチオン挿入電極として用いられる有機無機ハイブリッドの前駆物質。
包装
1.93022.0026: 25 g, Minimum order quantity: 20
法的情報
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Flame over circleCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
IN2RCMP193022:
1930220025:
1930220026:
試験成績書(COA)