Merck
1.751188
Millipore
Prosep® Ultra Plus
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151816
eCl@ss:
32011308
ligand
recombinant protein A
品質水準
メーカー/製品名
Prosep®
パラメーター
<800 cm/hr mobile phase velocity
ベッド高
300 mm
マトリックス
controlled pore glass (CPG) base material
粒径
60 μm
pH
1.5 – 8.5
キャパシティ
>50 mg/mL binding capacity(dynamic; typically; 10% breakthrough at 3–6 min residence time)
≥67 mg/mL binding capacity (hIgG)(static; typically)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
ボトル
保管および安定性
2-8℃、及び静菌剤(長期間保存する場合)
法的情報
PROSEP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1