詳細
22 individual chromatin immunoprecipitation (ChIP) reactions using inexpensive protein G agarose beads
品質水準
包装
kit of 22 assay(s)
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
詳細
クロマチン免疫沈降(ChIP)は、タンパク質とゲノムDNAとのin vivo相互作用を解析できる重要な手法です。 クロマチン結合タンパク質またはDNA結合タンパク質は、そのタンパク質に対する良好な抗体が存在する場合はすべて、この技術を用いて分析できます。 ゲノムの特定の領域に局在するさまざまなタンパク質や、特定のタンパク質のゲノムワイドな分布を測定できます。 この技術のもう一つの強力な用途は、転写、有糸分裂、DNA修復などの過程と相関するヒストン修飾の変化を解析することです。
クロマチン免疫沈降(ChIP)は、染色体DNAに結合したタンパク質のin vivo分布をマッピングするための強力な手法です。これらのタンパク質は、ヒストンサブユニットおよび翻訳後修飾、または転写因子、クロマチン調節因子などの他のクロマチン関連タンパク質である場合があります。また、ChIPを用いて、これらのタンパク質が結合したゲノム領域を同定することもでき、逆に、ゲノムの特定の領域に結合するタンパク質を同定することもできます。ChIP法では多くの場合、タンパク質-DNAおよびタンパク質-タンパク質の架橋結合、架橋したクロマチンの断片化、およびその後の標的タンパク質に特異的な抗体を用いたクロマチンの免疫沈降が行われます。標的タンパク質との複合体として単離されたDNA断片は、PCR、DNAマイクロアレイ、DNAシーケンシングなどのさまざまな方法によって同定できます。特定のDNA配列(遺伝子またはゲノムの領域)が目的のタンパク質と結合しているかどうかを確認するためには、標準的または定量的PCRが行えます。ChIPとプロモーターまたはゲノムタイリングマイクロアレイ(ChIP-chip)を組み合わせると、正確な分解能でクロマチン結合タンパク質のDNA結合部位をゲノムワイドで同定できます。あるいは、免疫沈降した染色体DNAから構築したライブラリーのハイスループットシーケンシング(ChIP-Seq)は、哺乳類ゲノムのタンパク質-DNA相互作用のマッピングにおいて、ChIPチップに代わる強力な手段です。
クロマチン免疫沈降(ChIP)は、染色体DNAに結合したタンパク質のin vivo分布をマッピングするための強力な手法です。これらのタンパク質は、ヒストンサブユニットおよび翻訳後修飾、または転写因子、クロマチン調節因子などの他のクロマチン関連タンパク質である場合があります。また、ChIPを用いて、これらのタンパク質が結合したゲノム領域を同定することもでき、逆に、ゲノムの特定の領域に結合するタンパク質を同定することもできます。ChIP法では多くの場合、タンパク質-DNAおよびタンパク質-タンパク質の架橋結合、架橋したクロマチンの断片化、およびその後の標的タンパク質に特異的な抗体を用いたクロマチンの免疫沈降が行われます。標的タンパク質との複合体として単離されたDNA断片は、PCR、DNAマイクロアレイ、DNAシーケンシングなどのさまざまな方法によって同定できます。特定のDNA配列(遺伝子またはゲノムの領域)が目的のタンパク質と結合しているかどうかを確認するためには、標準的または定量的PCRが行えます。ChIPとプロモーターまたはゲノムタイリングマイクロアレイ(ChIP-chip)を組み合わせると、正確な分解能でクロマチン結合タンパク質のDNA結合部位をゲノムワイドで同定できます。あるいは、免疫沈降した染色体DNAから構築したライブラリーのハイスループットシーケンシング(ChIP-Seq)は、哺乳類ゲノムのタンパク質-DNA相互作用のマッピングにおいて、ChIPチップに代わる強力な手段です。
特徴および利点
- より簡単に:スピンカラム法により、容易かつ確実にDNAの精製が行えます。煩雑なフェノール・クロロホルム抽出は不要です。
- より迅速に:サンプルを処理するための試薬がすべて含まれています。試薬作りに貴重な時間を費やす必要はありません。
- より再現性高く:結果の検証と実験のトラブルシューティングに役立つように、陽性および陰性コントロール抗体とPCRプライマーが含まれています。
包装
22回のクロマチン免疫沈降(ChIP)反応を実施するために必要な試薬がすべて入っています。提供されるバッファーは、最大5枚の15 cmプレートの培養細胞からクロマチンを十分に作製でき、各プレートから最大10のクロマチンサンプル(細胞とアッセイタイプによって異なる)が得られます。EZChIPキットには、安価なプロテインGアガロースビーズを用いたクロマチン免疫沈降(ChIP)反応を22回を実施するために必要な試薬がすべて入っています。コントロールプライマー付きです。
キットの容量:クロマチン免疫沈降アッセイ22回分
構成
- DNA精製用スピンカラムおよびコレクションチューブ
- ChIP BlockedプロテインGアガロース
- 抗RNAポリメラーゼII
- コントロールPCRプライマー
- 正常なマウスIgG
- 結合、洗浄、溶出用試薬
- プロテアーゼインヒビターカクテルII
- RNアーゼA
- プロテイナーゼK
- すべての必要なバッファー
- ChIP希釈バッファー
- 低塩免疫複合体洗浄バッファー
- 高塩免疫複合体洗浄バッファー
- LiCl免疫複合体洗浄バッファー
- TEバッファー
- 0.5M EDTA
- 5M NaCl
- SDS溶解バッファー
- 1M Tris-HCl、pH 6.5
- 10XPBS
- 10Xグリシン
- 1M NaHCO3
- コントロールプライマー
- 20% SDS
- スピンフィルター
- コレクションチューブ
- 結合試薬A
- 洗浄試薬B
- 溶出試薬C
保管および安定性
受領後は、成分をラベルに示された温度で保存してください。キット成分は、指示通り保存した場合、出荷日から1年間安定です。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
55.4 °F
引火点(℃)
13 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
17-371:
試験成績書(COA)