Merck
17-286
Sigma-Aldrich
Cdc42活性化アッセイキット
Non-radioactive cdc42 Activation Assay Kit can be used to precipitate cdc42-GTP from cell lysates subjected to various treatments & detection by a cdc42 specific monoclonal antibody.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
品質水準
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
activity assay: suitable
affinity binding assay: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
検出方法
chemiluminescent
輸送温度
wet ice
遺伝子情報
human ... CDC42(998)
包装
キットの容量:30アッセイ分
構成
Rac/cdc42アッセイ試薬(PAK1 PBD、アガロース)(カタログ番号:14-325)
Mg2+溶解/洗浄バッファー、5倍濃縮(カタログ番号:20-168)
100倍濃縮GTPγS、10 mM(カタログ番号:20-176)
100倍濃縮GDP、100 mM(カタログ番号:20-177)
抗cdc42
品質
in vitroでGTPγSを負荷した3T3/NIH細胞ライセートからcdc42-GTPを免疫沈降させることにより定期的に評価済み。 その後の抗cdc42抗体を用いたウェスタンイムノブロット法により検出。
関連事項
先発品:SGT430
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Jan Code
17-286:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Distinct mechanisms of clathrin-independent endocytosis have unique sphingolipid requirements.
Zhi-Jie Cheng, Raman Deep Singh, Deepak K Sharma, Eileen L Holicky, Kentaro Hanada et al.
Molecular Biology of the Cell null
Isao Usui et al.
The Journal of biological chemistry, 278(16), 13765-13774 (2003-02-05)
We investigated the role of cdc42, a Rho GTPase family member, in insulin-induced glucose transport in 3T3-L1 adipocytes. Microinjection of anti-cdc42 antibody or cdc42 siRNA led to decreased insulin-induced and constitutively active G(q) (CA-G(q); Q209L)-induced GLUT4 translocation. Adenovirus-mediated expression of
Mark C Wilkes et al.
Developmental cell, 16(3), 433-444 (2009-03-18)
Transforming growth factor beta (TGF-beta) family ligands are pleotropic proteins with diverse cell-type-specific effects on growth and differentiation. For example, PAK2 activation is critical for the proliferative/profibrotic action of TGF-beta on mesenchymal cells, and yet it is not responsive to
V Benard et al.
The Journal of biological chemistry, 274(19), 13198-13204 (1999-05-01)
A major function of Rac2 in neutrophils is the regulation of oxidant production important in bacterial killing. Rac and the related GTPase Cdc42 also regulate the dynamics of the actin cytoskeleton, necessary for leukocyte chemotaxis and phagocytosis of microorganisms. Although
S J Taylor et al.
Current biology : CB, 6(12), 1621-1627 (1996-12-01)
Ras proteins play an essential role in the transduction of signals from a wide range of cell-surface receptors to the nucleus. These signals may promote cellular proliferation or differentiation, depending on the cell background. It is well established that Ras