主要文書
1.52036
Supelco
Chromolith® RP-18 endcapped (monolithic) HPLC Columns
L × I.D. 10 mm x 10 mm SemiPrep Guard Cartridges (3 pieces)
別名:
Chromolith® SemiPrep RP-18 endcapped 10-10 guard cartridges (3 pieces)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115709
NACRES:
SB.52
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
製品名
Chromolith® RP-18 endcapped, L × I.D. 10 mm x 10 mm SemiPrep guard cartridges (3 pieces)
物質
PEEK column
品質水準
認証
suitable for USP L1
製品種目
Chromolith®
特徴
endcapped
包装
pkg of 3 ea
標識化の程度
18% Carbon loading
パラメーター
150 bar pressure
45 °C max. temp.
テクニック
HPLC: suitable (Semi Prep HPLC)
LC/MS: suitable
カラムL × 内径
1 cm × 10 mm
Matrix
monolithic silica
マトリックス活性基
C18 bonding phase
ポアサイズ
13 nm mesoporosity
2 μm macroporosity
動作pH範囲
2-7.5
分離法
reversed phase
保管温度
no temp limit
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Although the Chromolith® SemiPrep RP-18 endcapped columns are well known for their robustness and longevity, guard columns are available to prolong the lifespan of Chromolith® SemiPrep columns even further. These guard cartridges require a special holder.
Chromolith® 10-10 guard cartridge holder [1.52037]
Learn more:
Brochure: Race through your Separations on Any System. Chromolith® Monolithic Silica HPLC Columns
アナリシスノート
visual control (for delivery): passes test
法的情報
Chromolith is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10-13 - German Storage Class 10 to 13