主要文書
1.50765
Supelco
SeQuant® ZIC®cHILIC Guard Column
column L 5 mm × 0.3 mm, 3 μm particle size
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115709
NACRES:
SB.52
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
column (glass lined stainless steel)
認証
suitable for USP LL14
製品種目
SeQuant®
特徴
endcapped: no
パラメーター
400 bar pressure
70 °C max. temp.
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable (Capillary LC)
mass spectrometry (MS): suitable (High)
カラム長
5 mm × 0.3 mm
Matrix
fully porous particle
マトリックス活性基
ZIC-cHILIC bonding phase
粒径
3 μm
使用pH
2-8
分離法
hydrophilic interaction (HILIC)
保管温度
no temp limit
詳細
SeQuant® ZIC-cHILIC is the ideal choice for separation of polar hydrophilic compounds. These guard columns protect your microbore separation column from contamination.
法的情報
SeQuant is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ZIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany