製品名
Purospher® STAR RP-8 endcapped (5 µm), L × I.D. 250 mm x 4 mm LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
物質
stainless steel column
品質水準
認証
suitable for USP L7
製品種目
Purospher®
特徴
endcapped
包装
1 ea of
標識化の程度
11.2% Carbon loading
パラメーター
250 bar pressure
65 °C max. temp.
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
カラムL × 内径
25 cm × 4 mm
表面積
330 m2/g
Matrix
fully porous particle
マトリックス活性基
C8 bonding phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
120 Å pore size
動作pH範囲
1.5-10.5
分離法
reversed phase
保管温度
no temp limit
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
特徴および利点
- Ultra-pure silica (99.999%) for excellent peak symmetry
- High separation efficiency
- Reproducible results from run-to-run and batch-to-batch
- Best all-round performance according to Tanaka
- Outstanding pH stability from pH 1.5 to 10.5
- No phase collapse when using highly aqueous mobile phases
- Good suitability for LC-MS applications
アナリシスノート
Theoretical Plates (N/m) (Toluene): ≥ 85000
Symmetry (Toluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (Toluene): ≥ 1.0