製品名
Purospher® STAR RP-18 endcapped (3 µm), L × I.D. 30 mm x 4 mm LiChroCART™ HPLC cartridge set including manuCART™ holder
物質
stainless steel column
品質水準
認証
suitable for USP L1
製品種目
Purospher®
特徴
endcapped
包装
pkg of 1 column
pkg of 1 holder
標識化の程度
17% Carbon loading
パラメーター
250 bar pressure
65 °C max. temp.
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
カラムL × 内径
3 cm × 4 mm
表面積
330 m2/g
Matrix
fully porous particle
マトリックス活性基
C18 bonding phase
粒径
3 μm
ポアサイズ
120 Å pore size
動作pH範囲
1.5-10.5
分離法
reversed phase
保管温度
no temp limit
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
特徴および利点
- Ultra-pure silica (99.999%) for excellent peak symmetry
- High separation efficiency
- Reproducible results from run-to-run and batch-to-batch
- Best all-round performance according to Tanaka
- Outstanding pH stability from pH 1.5 to 10.5
- No phase collapse when using highly aqueous mobile phases
- Good suitability for LC-MS applications
アナリシスノート
Theoretical Plates (N/m) (1,2-Benzanthracene): ≥ 120000
Symmetry (1,2-Benzanthracene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (1,2-Benzanthracene): ≥ 7.0
Extent of testing: passes test