主要文書
14-676-M
Sigma-Aldrich
NLK Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal 6His-tagged, recombinant, human NLK, amino acids 121-end, for use in Kinase Assays.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
human
品質水準
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
分子量
Mw 48.7 kDa
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
activity assay: suitable (kinase)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
遺伝子情報
human ... NLK(51701)
詳細
N-terminal 6His-tagged, recombinant, human NLK, amino acids 121-end
Product Source: expressed by baculovirus in Sf21 cells
アプリケーション
Research Category
炎症及び免疫
生物化学的/生理学的作用
Protein Target: NLK
Target Sub-Family: CMGC
品質
routinely evaluated by phosphorylation of myelin basic protein (Catalog # 13-104)
物理的形状
Ni2+/NTA-agarose
保管および安定性
Stable for 6 months at -70°C from date of shipment
その他情報
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany