1.46334
トリプシン大豆ブイヨンすぐに使えるボトル
bottle capacity 275 mL, bottle filling volume 90 mL, closure type, white screw cap for wide neck, box of 6 or 30 bottles
別名:
CASO, Casein Soybean Digest Broth, SCDB, TSB, Tryptic Soy Broth acc EP+USP, Tryptone Soya Broth
About This Item
おすすめの製品
認証
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
品質水準
詳細
For the microbiological examination of non-sterile products
無菌性
sterile; autoclaved
フォーム
liquid
シェルフライフ
12 mo.
特徴
closure type white screw cap for wide neck
ready-to-use
包装
box of 6 or 30 bottles
single packed of (90 ml in 275 ml wide mouth bottle (6 bottles per box))
ボトルの最大容量
275 mL
bottle filling volume
90 mL
キャパシティ
275 mL
pH
7.3
アプリケーション
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
保管温度
2-25°C
適合性
nonselective for
詳細
アプリケーション
特徴および利点
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
資料
ソイビーンカゼインダイジェスト培地や液状チオグリコール酸培地などの無菌試験用培地の選択肢は、ろ過できないサンプルの直接法を容易にします。
Sterility testing media options facilitate direct inoculation for non-filterable samples, including soybean casein digest and Fluid Thioglycollate medium.