安全性情報
14-585-M
Sigma-Aldrich
MAPKAP Kinase 3 Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal GST-tagged, recombinant, human MAPKAP Kinase 3, amino acids 2-end. Activated using SAPK2a (Catalog #14-587). For use in Kinase Assays.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352204
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
由来生物
human
品質水準
100
300
リコンビナント
expressed in E. coli
分子量
Mw 69.8 kDa
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
activity assay: suitable (kinase)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
遺伝子情報
human ... MAPKAPK3(7867)
詳細
Product Source: N-terminal GST-tagged, recombinant, human MAPKAP Kinase 3, amino acids 2-end
expressed in E. coli; activated using SAPK2a (Catalog #14-587)
生物化学的/生理学的作用
Protein Target: MAPKAP-K3
包装
Also available in 250 µg size --call for pricing and availability and reference catalog number 14-585M when ordering the 250 µg size.
品質
routinely evaluated by phosphorylation of MAPKAP Kinase 2 Substrate Peptide (Catalog #12-240)
その他情報
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
14-585M:
14-585:
試験成績書(COA)