主要文書
14-485-M
Sigma-Aldrich
IKKβ Protein, active, 10 µg
Active, recombinant, full-length human IKKβ, containing N-terminal His6 tag, for use in Kinase Assays.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.26
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
human
品質水準
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
分子量
Mw 88 kDa
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
activity assay: suitable (kinase)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
詳細
Recombinant, full-length human IKKβ, containing N-terminal His6 tag
生物化学的/生理学的作用
Protein Target: IKKβ
包装
Also available in 250μg size -- call for pricing and availability and reference catalog number 14-485M when ordering the 250μg size.
品質
routinely evaluated by phosphorylation of IKKtide
その他情報
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany