この商品について
Quality Segment
agency
BP, ChP, JP, Ph. Eur., USP
reg. compliance
FCC
product line
EMPROVE® EXPERT
form
solid
pH
4.5-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
176 °C (dec.) (lit.)
solubility
soluble
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
InChI key
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
General description
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 塩化カルシウム 二水和物
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
保管分類
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
Emprove®プログラムを使用してGMPを遵守します。
Emprove® Dossiersで資格認定を加速し、コンプライアンスを維持し、時間を節約しましょう。
注意: EmproveSuite.comに移動します。ユーザー名とパスワードはSigmaAldrich.comとは別のもので、異なる場合があります。
無料会員登録すると、数分でEmprove® Dossiersにアクセスできます。 購読プランをアップグレードして、Emprove® Suiteの高度でカスタマイズされたコンテンツをアンロックしてください。
お探しのものが見つかりませんか?Emprove® プログラムのヘルプページをご覧ください。.