特徴
Creates an oxygen free (anaerobic) environment and a CO2 atmosphere in a single petri dish.
メーカー/製品名
Anaerocult™
包装
pkg of 25 Anaerocult™ P and 25 special incubation bags
保管条件
(Store dry and tightly closed.
Keep in a well-ventilated place.)
適合性
suitable for (Anaerobic bacteria)
ANAEROTEST™
anaerobic bacteria
アプリケーション
food and beverages
microbiology
保管温度
15-25°C
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
試験成績書(COA)
資料
Anaerocult® system supports reliable anaerobe cultivation for microbiological research needs.