特徴
Produces a low-oxygen and high-CO2 atmosphere.
メーカー/製品名
Anaerocult™
包装
pkg of 25 Anaerocult™ C mini and 25 special incubation bags
保管条件
(Store dry and tightly closed)
色
white
アプリケーション
microbiology
適合性
ANAEROTEST™
保管温度
15-25°C
詳細
アプリケーション
法的情報
よく一緒に購入される製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
試験成績書(COA)
資料
Anaerocult® system supports reliable anaerobe cultivation for microbiological research needs.