安全性情報
12-533
Sigma-Aldrich
GSM (GSK3 substrate peptide)
別名:
GSK3 の基質, GSK3 基質ペプチド, GSM ペプチド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
分子量
Mw 2673 Da
品質水準
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
activity assay: suitable (kinase)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
アプリケーション
GSM(GSK3基質ペプチド)は以下で使用できます:
  • GSK3のキナーゼ活性を測定するため、in vitroグリコーゲン合成キナーゼ3(GSK3)β活性アッセイにおいて[1]
  • イカの軸形質に対するホスファターゼ活性化ドメイン(PAD)ペプチドの影響を調べるキナーゼ活性アッセイにおいて、灌流液の補助として使用[2]
  • キナーゼGSK3βの触媒活性に対するイブプロフェン治療の影響を測定するため、キナーゼ-Glo発光キナーゼアッセイでコントロールとして使用できます。[3]
生物化学的/生理学的作用
グリコーゲン合成酵素キナーゼ3(GSK3)は、グリコーゲン代謝を調節するプロテインキナーゼです。インスリン、成長因子、栄養素によるシグナル伝達や、胚発生の際の細胞運命の決定など、さまざまな細胞機能を調節しています。GSK3は、アポトーシス、細胞分裂、微小管機能の調節に関与しています。[4]
品質
GSK3β(カタログ番号:14-306)の基質として日常的に評価されています。
物理的形状
1 mgのGSM:1 mLの無菌蒸留水から凍結乾燥 凍結乾燥粉末
保管および安定性
凍結乾燥:-20°Cで2年間保存できます。再水和:-20°Cで6か月保存できます。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
12-533:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
P Cohen et al.
Nature reviews. Molecular cell biology, 2(10), 769-776 (2001-10-05)
Glycogen synthase kinase 3 (GSK3) was initially described as a key enzyme involved in glycogen metabolism, but is now known to regulate a diverse array of cell functions. The study of the substrate specificity and regulation of GSK3 activity has
Vânia Gonçalves et al.
Oncotarget, 11(47), 4421-4437 (2020-12-15)
A major risk factor promoting tumor development is chronic inflammation and the use of nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAID), including ibuprofen, can decrease the risk of developing various types of cancer, including colorectal cancer (CRC). Although the molecular mechanism behind the
Nydia Tejeda-Muñoz et al.
Molecular and cellular biology, 36(5), 731-741 (2015-12-30)
The molecular events that drive Wnt-induced regulation of glycogen synthase kinase 3β (GSK-3β) activity are poorly defined. In this study, we found that protein kinase Cζ (PKCζ) and GSK-3β interact mainly in colon cancer cells. Wnt stimulation induced a rapid
An assay for glycogen synthase kinase 3 (GSK-3) for use in crude cell extracts
Ryves, W. J., et al
Analytical biochemistry, 264, 124-127 (1998)
W Jonathan Ryves et al.
Biochemical and biophysical research communications, 290(3), 967-972 (2002-01-19)
Lithium inhibits (Li(+)) glycogen synthase kinase-3 (GSK-3) by competition for magnesium (Mg(2+)), but not ATP or substrate. Here, we show that the group II metal ion beryllium (Be(2+)) is a potent inhibitor of GSK-3 and competes for both Mg(2+) and