Merck
1.25067
Millipore
Prosep® Ultra Plus
column I.D. × L 8 mm × 20 mm
別名:
MiniChrom ProSep® Ultra Plus, 1 ml
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
column I.D. × L
8 mm × 20 mm
品質水準
保管温度
2-8°C
詳細
8 x 20mm
アナリシスノート
Appearance: passes test
法的情報
PROSEP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany