安全性情報
1.19161
Supelco
Standard samples for HPLC system qualification
precision, methyl paraben in methanol 60 mg/L, for use with LICHROTEST
別名:
TM=["LICHROTEST"] Standard samples for HPLC system qualification Set 7: Precision
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115709
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
組成
methyl paraben in methanol, 60 mg/L
テクニック
HPLC: suitable
適合性
for use with LICHROTEST
フォーマット
mixture
保管温度
15-25°C
詳細
Set 7: Precision; 60 mg/l Methyl paraben in methanol LiChroTest
特徴および利点
  • Gravimetrically and volumetrically prepared standards using ISO 9001 quality process
  • Photometrically qualified standards concerning content using a high-performance spectrophotometer calibrated using NIST Standards
アナリシスノート
60 mg/l Methyl paraben: in accordance
法的情報
LICHROTEST is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2