物質
plastic hardware
認証
non-compendial
特徴
electronic
包装
pkg of 1 kit
アプリケーション
air monitoring
pharmaceutical
適合性
for use with MAS-100 Iso NT®
保管温度
no temp limit
詳細
MAS-100 ISO NT® Power Supply is an additional accessory designed to be specifically used for MAS-100 ISO NT® air sampler. The MAS-100 ISO NT® air samplers has been specially developed for microbial monitoring of ambient air is isolators, RABS and high-grade cleanrooms. The Power supply has an input voltage of 100 to 240 V AC (47 to 63 Hz, 1.5 to 0.7 A) and output voltage of 24 V DC ±5% (2.7 A). The cable length is 1.5m on the AC side and 1.7m on the DC side with a Cable conductor cross-chapter of 18AWG.
アプリケーション
MAS-100 ISO NT® Power Supply is an additional accessory. MAS-100 ISO NT® air sampling devices are extensively used in Pharmaceutical applications.
法的情報
MAS-100 ISO NT is a registered trademark of MBV AG
保管分類コード
10-13 - German Storage Class 10 to 13
試験成績書(COA)
関連コンテンツ
最も厳しい要求が課される製造現場において、私たちの微生物エアーモニタリングシステムは、非常に高い精度でアイソレーターやRABSにおいて空中浮遊菌をサンプリングおよびモニタリングすることができます。