スキップする
1.16124
Magnesium Test Strips, reflectometric
5-100 mg/L (Mg), REFLECTOQUANT®, for use with RQflex® 20
別名:
Magnesium chemical test strips, Magnesium test strip for instrument reader
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
Magnesium Test, reflectometric, 5-100 mg/L (Mg), for use with REFLECTOQUANT®
description
quantitative
Quality Segment
specific analyte(s)
magnesium
measuring range
5-100 mg/L (Mg)
application(s)
agriculture
boiler and cooling water
drinking water
food testing
ground and surface water
mineral water
compatibility
RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT®
detection method
reflectometric
storage temp.
2-8°C
General description
Method: reflectometric with test strips 5 - 100 mg/l Mg Reflectoquant®
The Reflectoquant Magnesium test is suitable for determining magnesium ions in groundwater and surface water, drinking water, mineral water, boiler water and food after pretreatment. Magnesium ions react with phthalein purple to form a violet dye that is determined reflectometrically on the RQflex® 20.
Analysis Note
function control: conforms
Assay
- standard 1:
8 - 12 mg/l
- standard 2: 36 - 44 mg/l
- standard 3: 72 - 88 mg/l
Legal Information
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RQFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
適用法令
Substances Subject to be Notified Names
ishl_notified
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)