Merck
1.11969
Sigma-Aldrich
Acetone-D6
deuteration degree min. 99.96% for NMR spectroscopy MagniSolv
別名:
Acetone-D6, Hexadeuteroacetone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3D6O
CAS番号:
分子量:
64.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
EC Index Number:
211-563-9
蒸気圧
233 hPa ( 20 °C)
形状
liquid
自己発火温度
465 °C (DIN 51794)
有効性
5800 mg/kg LD50, oral (Rat)
20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.6-12.8 % (v/v)
テクニック
NMR: suitable
不純物
≤0.010% Water (H<SUB>2</SUB>O) (NMR)
≤0.020% Water (H<SUB>2</SUB>O + D<SUB>2</SUB>O) (Karl Fischer)
pH
5-6 (365 g/L in H2O)
bp
56.2 °C/1013 hPa
mp
-95.4 °C
転移温度
flash point <-20 °C
密度
0.88 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3/i1D3,2D3
InChI Key
CSCPPACGZOOCGX-WFGJKAKNSA-N
詳細
A wide range of MagniSolv deuterated solvents with extremely low residual water, excellent chemical purity, and the highest isotopic enrichment available can satisfy the most demanding requirements of researchers. Depending on application and sensitivity of the NMR spectrometer our offer solvents with deuteration degrees between 98% and 99.96%. In case of all the water soluble deuterated standard products, water content is specified according to both Karl Fischer and NMR.
アナリシスノート
Deuteration degree: ≥ 99.96 %
Water (NMR, H₂O): ≤ 0.010 %
Performance test (NMR-spectrum): passes test
Water (K. Fischer, H₂O + D₂O): ≤ 0.020 %
法的情報
MAGNISOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(℃)
-19 °C - closed cup