安全性情報
1.09762
Supelco
Silicon oil 550
for gas chromatography
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352310
Pricing and Inventory is not available. Please check the Merck website for more information.
品質水準
自己発火温度
>400 °C (DIN 51794)
mp
<-35 °C
転移温度
flash point 270 °C
密度
1.07 g/cm3 at 20 °C
保管温度
no temp limit
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Thermogravimetry (thermogravimetric): 2 % lost of weight over 230°C
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
518.0 °F
引火点(℃)
270 °C
適用法令
消防法
指定可燃物
可燃性液体類