Merck
1.09605
Supelco
n-Hexadecane
reference substance for gas chromatography
別名:
n-Hexadecane, Cetane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)14CH3
CAS番号:
分子量:
226.44
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
EC Index Number:
208-878-9
蒸気圧
<0.1 hPa ( 20 °C)
品質水準
形状
liquid
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
kinematic viscosity
<7 cSt(40 °C)
mp
18 °C
転移温度
flash point 135 °C
密度
0.77 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C16H34/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
InChI Key
DCAYPVUWAIABOU-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Purity (GC): ≥ 99.5 % (a/a)
Identity (IR-spectrum): conforms
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1
補足的ハザード
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
233.6 °F
引火点(℃)
112 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
ステアリン酸 certified reference material, TraceCERT&#174;, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
76137
ステアリン酸
ヘキサン for gas chromatography MS SupraSolv&#174;
Supelco
1.00795
ヘキサン
n-Dodecane for synthesis
Sigma-Aldrich
8.20543
n-Dodecane