Merck
1.09604
Supelco
n-Heptadecane
reference substance for gas chromatography
別名:
n-Heptadecane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)15CH3
CAS番号:
分子量:
240.47
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
EC Index Number:
211-108-4
蒸気圧
<0.1 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.3% (GC)
形状
liquid
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
kinematic viscosity
<7 cSt(40 °C)
bp
302 °C/1013 hPa
mp
22 °C
転移温度
flash point 148 °C
密度
0.78 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C17H36/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-17H2,1-2H3
InChI Key
NDJKXXJCMXVBJW-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC): ≥ 99.3 %
Identity (IR-spectrum): conforms
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
300.2 °F - closed cup
引火点(℃)
149 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体