Merck
1.09410
Supelco
ICP Multi element standard solution XXIII
for mass calibration Certipur®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
品質水準
製品種目
Certipur®
テクニック
ICP: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
密度
1.017 g/m3 at 20 °C
フォーマット
multi-component solution
保管温度
15-25°C
アナリシスノート
Ba (barium): 0.5 - 2.0 ng/ml
B (boron): 0.5 - 2.0 ng/ml
Co (cobalt): 0.5 - 2.0 ng/ml
Fe (iron): 0.5 - 2.0 ng/ml
Ga (Gallium): 0.5 - 2.0 ng/ml
In (Indium): 0.5 - 2.0 ng/ml
K (potassium): 0.5 - 2.0 ng/ml
Li (Lithium): 0.5 - 2.0 ng/ml
Lu (Lutetium): 0.5 - 2.0 ng/ml
Na (sodium): 0.5 - 2.0 ng/ml
Rh (Rhodium): 0.5 - 2.0 ng/ml
Sc (Scandium): 0.5 - 2.0 ng/ml
Tl (Thallium): 0.5 - 2.0 ng/ml
U (Uranium): 0.5 - 2.0 ng/ml
y (Yttrium): 0.5 - 2.0 ng/ml
法的情報
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1