Merck
1.08445
Supelco
Ethylenedinitrilotetraacetic acid tripotassium salt dihydrate
suitable for titration
別名:
Ethylenedinitrilotetraacetic acid tripotassium salt dihydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H13K3N2O8 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
442.54
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
241-543-5
NACRES:
NA.21
product name
Ethylenedinitrilotetraacetic acid tripotassium salt dihydrate, Ethylenedinitrilotetraacetic acid tripotassium salt dihydrate. CAS 65501-24-8, pH 8 - 9 (50 g/l, H₂O, 20 °C).
品質水準
形状
solid
反応適合性
reaction type: Complexometric reactions
テクニック
titration: suitable
pH
8-9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
180-185 °C
保管温度
no temp limit
InChI
1S/C10H16N2O8.3K.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
InChI Key
MAPFUJCWRWFQIY-UHFFFAOYSA-K
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (complexometric, calc. on anhydrous substance): ≥ 99 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Identity (Potassium): passes test
pH (50 g/l; water): 7.0 - 9.0
Chloride (Cl): ≤ 0.01 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.002 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Water (according to Karl Fischer): 7 - 9 %
ピクトグラム
Exclamation markHealth hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Respiratory Tract
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2