Merck
1.08092
Supelco
Potassium antimony(III) oxide tartrate trihydrate
EMPLURA®
別名:
Potassium antimony(III) oxide tartrate trihydrate, Antimony potassium tartrate, Potassium antimony tartrate, Tartar emetic
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
K2(SbO)2C8H4O10 · 3 H2O
CAS番号:
分子量:
667.87
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
EC Index Number:
234-293-3
NACRES:
NA.21
品質水準
製品種目
EMPLURA®
アッセイ
99.0-103.0% (iodometric)
形状
solid
損失
≤ 2.7% loss on drying
pH
4.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
溶解性
83 g/L
密度
2.6 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
1250 kg/m3
微量陽イオン
As: ≤0.015%
Pb: ≤0.002%
保管温度
15-25°C
InChI
1S/2C4H4O6.2K.3H2O.2Sb/c2*5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;;;;/h2*1-2H,(H,7,8)(H,9,10);;;3*1H2;;/q2*-2;2*+1;;;;2*+3/p-4
InChI Key
WBTCZEPSIIFINA-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (iodometric): 99.0 - 103.0 %
Identity: passes test
As (Arsenic): ≤ 0.015 %
Pb (Lead): ≤ 0.002 %
Loss on drying: ≤ 2.7 %
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3