Merck
1.07222
Supelco
Peracetic acid
about 38-40%
別名:
Ethaneperoxoic acid, Peroxyacetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.21
product name
Peracetic acid about 38-40%,
蒸気圧
14 hPa ( 20 °C)
品質水準
形状
liquid
自己発火温度
225 °C
有効性
263 mg/kg LD50, oral (Rat)
濃度
37.5-40.5% (peracetic acid)
pH
1 (20 °C in H2O)
mp
-37 °C
転移温度
flash point 62 °C
密度
1.14 g/cm3 at 20 °C
保管温度
15-25°C
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • Development of the radiosynthesis of high-specific-activity 123I-NKJ64.: This study by Tavares et al. (2011) presents the development and optimization of the radiosynthesis of high-specific-activity 123I-NKJ64, a compound used in nuclear medicine. The synthesis process involved the use of 38% peracetic acid as a key reagent to achieve the desired radioisotope incorporation and purity. This research highlights the importance of peracetic acid in the production of radiopharmaceuticals, demonstrating its role in enhancing the efficiency and effectiveness of radiosynthetic procedures (Tavares et al., 2011).
アナリシスノート
Assay (peracetic acid)37.5 - 40.5 %Identity (IR-spectrum)passes testNot to be used as a biocidal product.
Date of expiry: see product label
ピクトグラム
FlameCorrosionSkull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Org. Perox. D - Self-react. D - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
143.6 °F
引火点(℃)
62 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
資料
Application Note details preparation of peracetic acid standard solution for analytical quality assurance (AQA) in testing laboratories.