Merck
1.07158
SAFC
Paraffin
57-60, in pastille form Ph Eur,BP,NF
別名:
Paraffin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12181503
EC Index Number:
232-315-6
認証
BP
NF
Ph. Eur.
品質水準
フォーム
solid
自己発火温度
>300 °C
有効性
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3600 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
>300 °C/1013 hPa
mp
42-72 °C
密度
0.90 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
Paraffin 57-60, in pastille form Ph Eur,BP,NF. CAS 8002-74-2, pH (H₂O) neutral.
アナリシスノート
Identity: passes test
Acidity or alkalinity: passes test
Solidification point: 57 - 60 °C
Aromatic, polycyclic Hydrocarbons: conforms
Residual solvents (Ph Eur/ICH): excluded by manufactoring process
Readily carbonisable substance: passes test
Sulfate (SO₄): ≤ 0.015 %
Sulfur compounds: passes test
Corresponds to Ph Eur,BP,NF
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1