Merck
1.07150
Supelco
Paraffin
42-44, in block form
別名:
Paraffin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12181503
EC Index Number:
232-315-6
NACRES:
NB.51
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
フォーム
solid
自己発火温度
>300 °C
有効性
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3600 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
不純物
≤0.015% Sulfate (SO4)
pH
7
bp
>300 °C/1013 hPa
mp
42-72 °C
密度
0.90 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
詳細
42-44, プロックタイプ
アナリシスノート
Identity (IR-spectrum)passes testAcidity or alkalinitypasses testSolidification point42 - 44 °CSulfate (SO₄)≤ 0.015 %
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
引火点(°F)
602.6 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
317 °C - Pensky-Martens closed cup