Merck
1.07037
Supelco
シクロヘキサン
for analysis EMPARTA® ACS
別名:
Cyclohexane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12
CAS番号:
分子量:
84.16
Beilstein:
1900225
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
グレード
ACS reagent
蒸気密度
2.9 (vs air)
蒸気圧
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
自己発火温度
500 °F
expl. lim.
9 %
屈折率
n20/D 1.426 (lit.)
bp
80.7 °C (lit.)
mp
4-7 °C (lit.)
密度
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
20-25°C
SMILES記法
C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
InChI Key
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • Phytochemical Profiling and Biological Potential of Prunus dulcis Shell Extracts.: Cyclohexane is utilized here for the extraction and analysis of bioactive compounds in almond shells, illustrating its application in natural product chemistry and analytical methodologies. The study underscores cyclohexane′s effectiveness in extracting valuable phytochemicals for potential therapeutic and commercial use (Ben Khadher T et al., 2023).
  • Determining the Antibacterial Effect of Mentha Longifolia Essential Oil on Cariogenic Bacteria and Its Compounds: an in vitro Study.: In this study, cyclohexane is employed as a solvent to isolate essential oils for antibacterial testing, highlighting its critical role in enhancing the efficacy of natural antimicrobial agents. The research contributes to the development of cyclohexane-based methods for studying and applying essential oils in dental health (Shazdehahmadi F et al., 2023).
法的情報
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-4.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-20 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1070372501:
1070370501:
1070370521:
1070372521:
IN2RCMCS107037:
IN21070379221:
試験成績書(COA)