Merck
1.04013
Supelco
Furfural
GR for analysis ACS
別名:
Furfural, 2-Furancarbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H4O2
CAS番号:
分子量:
96.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352114
EC Index Number:
202-627-7
グレード
ACS reagent
蒸気圧
1 hPa ( 20 °C)
アッセイ
≥98% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
315 °C
有効性
65 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
2.1-19.3 % (v/v)
bp
162 °C/1013 hPa
mp
-37 °C
転移温度
flash point 60 °C
溶解性
83 g/L
密度
1.16 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C5H4O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-4H
InChI Key
HYBBIBNJHNGZAN-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/20 °C): 1.155 - 1.163
Titrable free acid: ≤ 0.02 meq/g
Evaporation residue: ≤ 0.5 %
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(℃)
58 °C - closed cup