安全性情報
1.02968
Supelco
Neocuproine
GR for analysis
別名:
Neocuproine, 2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H12N2
CAS番号:
分子量:
208.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
EC Index Number:
207-601-9
NACRES:
NA.21
フォーム:
solid
品質水準
フォーム
solid
特定アナライト
cyanide
テクニック
photometry: suitable
mp
159-164 °C
かさ密度
280 kg/m3
保管温度
15-25°C
SMILES記法
n1c2c3nc(ccc3ccc2ccc1C)C
InChI
1S/C14H12N2/c1-9-3-5-11-7-8-12-6-4-10(2)16-14(12)13(11)15-9/h3-8H,1-2H3
InChI Key
IYRGXJIJGHOCFS-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (Perchloric acid titration, calc. on anhydrous substance): ≥ 99.0 %
Identity (IR-spectrum): conforms
Melting point: 159 - 164 °C
Water (according to Karl Fischer): ≤ 5.0 %
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1029680000:
1029680005:
IN21029680005:
IN2R1029680005:
試験成績書(COA)