Merck
1.02498
Chromotropic acid disodium salt dihydrate
for analysis ACS,Reag. Ph Eur
別名:
Chromotropic acid disodium salt dihydrate, 4,5-Dihydroxy-2,7-naphthalene disulfonic acid sodium salt
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C10H6Na2O8S2 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
400.29
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
204-972-9
NACRES:
NA.21
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
assay
≥98.5% (acidimetric)
form
solid
composition
Water, 8.5-9.5% Karl Fischer
color
gray-white to brownish white
pH
3.6 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
>300 °C
bulk density
780 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(O)c1cc2c(c(c1)[O-])c(cc(c2)[S](=O)(=O)O)[O-]
InChI
1S/C10H8O8S2/c11-8-3-6(19(13,14)15)1-5-2-7(20(16,17)18)4-9(12)10(5)8/h1-4,11-12H,(H,13,14,15)(H,16,17,18)/p-2
InChI key
HLVXFWDLRHCZEI-UHFFFAOYSA-L
Analysis Note
Appearance: greyish white to brownish white powder
Assay (acidimetric, calc. on anhydrous substance): ≥ 98.5 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Appearance of solution (5 %; water): passes test
Water (according to Karl Fischer): 8.5 - 9.5 %
Sensitivity (of formaldehyde): passes test
Sensitivity (of nitrate): passes test
Other Notes
Replaces: DX1460-1
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c