スキップする
1.02491
Chemizorb® H⁺
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
pH
9.0-12.0 (50 g/L in H2O, aqueous suspension)
Quality Segment
mp
1093 °C
General description
Absorbent and neutralizer for spilled acids, with indicator
Preparation Note
Store at +5°C to +30°C.
Legal Information
CHEMIZORB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類
11 - Combustible Solids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)