Merck
1.02481
Supelco
Chromium(III) nitrate nonahydrate
for analysis EMSURE®
別名:
Chromium(III) nitrate nonahydrate, Chromic Nitrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cr(NO3)3 · 9H2O
CAS番号:
分子量:
400.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
236-921-1
NACRES:
NA.21
品質水準
製品種目
EMSURE®
アッセイ
≥98.0% (iodometric)
形状
solid
有効性
3250 mg/kg LD50, oral (Rat)
不純物
≤0.05% Substances not precipitated by ammonia (as sulfates)
pH
2-3 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
36-37 °C
溶解性
810 g/L
かさ密度
710 kg/m3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.01%
NH4+: ≤0.002%
保管温度
15-25°C
InChI
1S/Cr.3NO3/c;3*2-1(3)4/q+3;3*-1
InChI Key
PHFQLYPOURZARY-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (iodometric): ≥ 98.0 %
pH-value (5 %; water): 2.0 - 3.0
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.01 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.002 %
Substances not precipitated by ammonia (as sulfates): ≤ 0.05 %
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Flame over circleExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級III
第三種酸化性固体