主要文書
1.02441
Supelco
Pumice stone
granular
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11111610
グレード
for elemental analysis
品質水準
フォーム
granular
粒径
0.8-3 mm (≥ 90%)
pH
7.5 -8.0
かさ密度
about 50 g/100 mL
保管温度
no temp limit
SMILES記法
CCC(=O)OCC(=O)C1(C(CC2C1(CC(C3(C2CCC4=CC(=O)C=CC43C)F)O)C)C)OC(=O)CC
InChI
1S/C28H37FO7/c1-6-23(33)35-15-22(32)28(36-24(34)7-2)16(3)12-20-19-9-8-17-13-18(30)10-11-25(17,4)27(19,29)21(31)14-26(20,28)5/h10-11,13,16,19-21,31H,6-9,12,14-15H2,1-5H3
InChI Key
CIWBQSYVNNPZIQ-UHFFFAOYSA-N
詳細
granular for elementary analysis
アナリシスノート
Substances soluble in dilute hydrochloric acid (as SO₄): ≤ 5.0 %
Loss on ignition (900 °C): ≤ 5.0 %
Bulk density: about 50 g/100ml
Particle size (0.8 - 3 mm): ≥ 90 %
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg