Quality Segment
agency
BP, JP, Ph. Eur., USP
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
composition
Mg (as MgO), 40.0-43.5% alkalimetric (USP), Mg (as MgO), 40.0-43.5% complexometric , Mg (as MgO), 40.0-44.0% complexometric (JP)
particle size
21-51 μm (d50)
pH
10.5 (20 °C, 50 g/L in H2O, suspension)
mp
600 °C (decomposition)
solubility
water: insoluble at 20 °C
density
2.16 g/cm3 at 20 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.02%, nitrate (NO3-): ≤0.015%, nitrite (NO2-): ≤0.015%, sulfate (SO42-): ≤0.3%
cation traces
As: ≤0.0002%, Ca: ≤0.4%, Fe: ≤0.005%, Hg: ≤0.0001%, Na: ≤0.4%, Pb: ≤0.0002%, heavy metals (as Pb): ≤0.001%
application(s)
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Mg+2].[O-]C(=O)[O-].[O-H]
InChI
1S/CH2O3.Mg.H2O/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;1H2/q;+2;/p-3
InChI key
OUHCLAKJJGMPSW-UHFFFAOYSA-K
General description
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Legal Information
保管分類
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
1024401000BWT: + 1024400000: + 1024409040: + 1024409043: + MX11024401000: + CO1E1024401000: + CO1E1024409040: + 1024401000: + 1024409999:
jan
Emprove®プログラムを使用してGMPを遵守します。
Emprove® Dossiersで資格認定を加速し、コンプライアンスを維持し、時間を節約しましょう。
注意: EmproveSuite.comに移動します。ユーザー名とパスワードはSigmaAldrich.comとは別のもので、異なる場合があります。
無料会員登録すると、数分でEmprove® Dossiersにアクセスできます。 購読プランをアップグレードして、Emprove® Suiteの高度でカスタマイズされたコンテンツをアンロックしてください。
お探しのものが見つかりませんか?Emprove® プログラムのヘルプページをご覧ください。.