物質
plastic cap
plastic slide
plastic tube
品質水準
製品種目
Envirocheck™
メーカー/製品名
Envirocheck™
テクニック
cell counting: suitable (total viable count)
アプリケーション
food and beverages
surface monitoring
water monitoring
保管温度
2-30°C
適合性
bacteria (total viable count)
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
pH-value/side one (25 °C): 6.7 - 7.3
pH-value/side two (25 °C): 6.7 - 7.3
Growth/side one
- Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012):
good
- Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032): fair/good
- Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054): none/poor
- Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003): good
- Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (WDCM 00026): good
- Aspergillus brasiliensis (formerly A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053): good
Growth/side two
- Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012):
good
- Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032): good
- Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054): good
- Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003): good
- Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (WDCM 00026): good
- Aspergillus brasiliensis (formerly A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053): good
Incubation: 48 hrs.; 35 °C; aerobic; Aspergillus up to 72 hrs.
WGK
WGK 3
試験成績書(COA)
関連コンテンツ
食品・飲料業界でのHACCPに基づく消毒管理は、製品の安全性を保証し、規制を順守するために重要です。私たちは、食品・飲料製造において、消毒管理・衛生状況のモニタリング工程で使用するさまざまな製品を提供しています。
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.