主要文書
1.00678
Supelco
AOX Enrichment Set
Spectroquant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116116
NACRES:
SE.11
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
製品種目
Spectroquant®
品質水準
アナライトの機能クラス
adsorbable organic halides (AOX)
テクニック
photometry: suitable
保管温度
2-30°C
詳細
This AOX Enrichment Set is a required accessory when performing the Spectroquant® AOX Cell Test Kit 1.00675. It contains 2 glass reservoirs for AOX enrichment.
法的情報
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany