Merck
1.00058
SAFC
酢酸
96%, EMPROVE® ESSENTIAL
医薬品製造
別名:
氷酢酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CO2H
CAS番号:
分子量:
60.05
Beilstein:
506007
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
蒸気密度
2.07 (vs air)
品質水準
蒸気圧
15.2 hPa ( 20 °C)
製品種目
EMPROVE® ESSENTIAL
フォーム
liquid
自己発火温度
463 °C
800 °F
expl. lim.
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
4-19.9 % (v/v)
濃度
96%
屈折率
n20/D 1.371 (lit.)
pH
2.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
117-118 °C (lit.)
117.9 °C/1013 hPa
mp
16.2 °C (lit.)
16.6 °C
転移温度
flash point 39 °C
密度
1.05 g/cm3 at 20 °C
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI Key
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
アプリケーション
Acetic acid can be used as acidifying agent and buffer component in a variety of pharmaceutical formulations and production processes, including e.g. plasma fractionation.
法的情報
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
102.2 °F
引火点(℃)
39 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体