07-706
Anti-WDR5 Antibody
Upstate®, from rabbit
別名:
BIG3, BMP2-induced 3-kb gene protein, Cilia and flagella associated protein 89, Set1c WD40 repeat protein homolog, SWD3, WD repeat-containing protein 5, WD-repeat protein 5
About This Item
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
human
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... WDR5(11091)
詳細
特異性
Western Blotting Analysis: A 1:4,000 dilution of this antibody detected WDR5 in 10 µg of HeLa nuclear extract.
免疫原
アプリケーション
エピジェネティクス及び核内機能分子
ヒストン
品質
Western Blotting Analysis: A 1:4,000 dilution of this antibody detected WDR5 in 10 µg of HeLa nuclear extract.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Note: Variability in freezer temperatures below -20°C may cause glycerol containing solutions to become frozen during storage.
その他情報
法的情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
07-706:
試験成績書(COA)