07-2178
Anti-Abl interactor 1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
Abl interactor 1, Abelson interactor 1, Abi-1, Abl-binding protein 4, AblBP4, Eps8 SH3 domain-binding protein, Eps8-binding protein, Nap1-binding protein, Nap1BP, Spectrin SH3 domain-binding protein 1, e3B1
About This Item
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
human, mouse
交差性(ホモロジーによる予測)
rat (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
テクニック
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
bovine ... Abi1(540815)
human ... ABI1(10006)
mouse ... Abi1(11308)
rat ... Abi1(79249)
詳細
免疫原
アプリケーション
細胞シグナル伝達
発生シグナル伝達
品質
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Abl interactor 1 on 10 µg of Jurkat cell lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
Jurkat cell lysate
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
07-2178:
試験成績書(COA)