07-2045
Anti-EHMT1 Antibody (CT)
from rabbit
別名:
G9a like protein, G9a-like protein 1, H3-K9-HMTase 5, Histone H3-K9 methyltransferase 5, Lysine N-methyltransferase 1D, euchromatic histone methyltransferase 1, euchromatic histone-lysine N-methyltransferase 1
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
human
テクニック
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... EHMT1(79813)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
エピジェネティクス及び核内機能分子
ヒストン修飾タンパク質
エピジェネティクス
This antibody is reported by an outside laboratory to be suitable for Western blotting using EHMT1-transfected 293 cells.
ELISA:
This antibody is reported by an outside laboratory to be suitable for ELISA.
品質
The antibody detects EHMT1 in HeLa cell nuclei.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial to pellet the solution. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
アナリシスノート
HeLa cells
その他情報
免責事項
WGK
WGK 2
Jan Code
07-2045:
試験成績書(COA)