表示を変更する
| サイズ/SKU | 在庫状況 | 単価 |
|---|
この商品について
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
79
この製品は、Merck Milliporeウェブサイトでのみ注文できます。
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Scgb1A1(22287)
rat ... Scgb1A1(25575)
General description
10 kDa
Immunogen
KLHと結合したマウスCCSPのアミノ酸45-68に対応する合成ペプチド
Application
この抗クララ細胞分泌タンパク質抗体を用いたクララ細胞分泌タンパク質の検出は、IHおよびWBでの使用が検証されています。
研究カテゴリー
炎症および免疫
炎症および免疫
研究サブカテゴリー
炎症および自己免疫機構
炎症および自己免疫機構
Biochem/physiol Actions
クララ細胞分泌タンパク質を認識します。
Physical form
0.01%アジ化ナトリウムと30%グリセロールを含有するウサギ抗血清。
未精製
Preparation Note
-20°Cで出荷日から2年間保存できます。凍結融解を繰り返さないために、分注してください。製品を最大限回収するために、融解後のキャップを外す前に元のバイアルを遠心分離します。
Analysis Note
コントロール
肺組織
肺組織
マウス肺核抽出物のイムノブロットで常に評価されています。
Other Notes
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Still not finding the right product?
製品選択ツール}で選択肢を絞り込んでください。
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
一体何が起きているの?
WGK 1
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
適用法令
07-623:
jan