抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
rat, mouse, human
テクニック
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... DAPK2(23604)
rat ... Dapk2(300799)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
細胞シグナル伝達
GPCR、cAMP/cGMP及びカルシウムシグナル伝達
Western Blot: A previous lot of this antibody was tested on multiple lysates. See datasheet.
品質
Western Blot Analysis:
1:500-1,1000 dilution of this lot detected DAPK2 on 10 μg of C2C12 lysates.
ターゲットの説明
関連事項
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
C2C12 cell lysate
その他情報
免責事項
WGK
WGK 2
Jan Code
07-1229:
試験成績書(COA)