交差性
mouse, human
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PPP5C(5536)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
細胞シグナル伝達
キナーゼ及びホスファターゼ
Representative images from a previous lot.
Optimal Staining of PP5 Polyclonal Antibody: Human Testis
品質
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this lot detected PP-5 on 10 μg of Jurkat lysates
ターゲットの説明
関連事項
物理的形状
保管および安定性
Handling Recommendations: Upon first thaw, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
アナリシスノート
Jurkat Cell Lysate, A549 and MCF-7 cell lysates.
その他情報
法的情報
免責事項
WGK
WGK 2
Jan Code
07-1225:
試験成績書(COA)