クローン
69-10C-2-10C-18, monoclonal
交差性
human
テクニック
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer70)
遺伝子情報
human ... BCL2(596)
関連するカテゴリー
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
アポトーシス及び癌
BCL2とその阻害
Flow Cytometry Analysis: 0.1ug/ml from a previous lot was used to detect Bcl-2 in Jurkat cell lysate.
品質
Western Blot Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected Bcl-2 on 10 µg of Jurkat cell lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Note: Variability in freezer temperatures below -20°C may cause glycerol containing solutions to become frozen during storage.
アナリシスノート
Paclitaxel treated and untreated Jurkat cell lysate
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
05-843R:
試験成績書(COA)